Läs mer
IKA™ RV 3 VC Roterande förångare
Handla allt IKA Produkter
Hastighet:
20 till 300 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Nytt 4 L värmebad för upp till 99 °C
- Vattenvärmebad med digital temperaturdisplay och bärhandtag
- Säkerhetsstopp för mekanisk lyftändpunkt
- Låsmekanism: röd indikator visar ångrörets olåsta läge
- Manuell lyft för exakt placering av glaset
- Justerbar nedsänkningsvinkel
- Enhands manuell lyfthantering, lämplig för vänster- och högerhänta förare
- Steglös hastighetsinställning med rattkontroll och hastighetsdisplay
- Hastighetsområde: 20 till 300 rpm
- Låg enhetsspänning (24 V) garanterar användarens säkerhet
- Kolvklämmekanism med integrerad push-off-funktion för enkelt byte av förångningsflaskor
- Högeffektiv kondensor med 1500 cm² kylyta - lågt utrymmesbehov
- Kompatibel med hela utbudet av IKA RV 10 glas
- Inkluderar: 1 x RV 3 drive, 1 x HB eco värmebad, 4 x tandad bricka M5 , 4 x cylindrisk M5x40, 1 x ringnyckel, 1 x kopplingsadapter, 2 x rörklämma D = 9 mm, 1 x HEXAGON DIN911 SW5, 1 x skruvplugg D, 2 x skruvförbandshylsa, 1 x strömkabel, 1 x bruksanvisning, 1 x 1 x 0, 1 st. 1 x RV 10.8001 tätning, 1 x ångrör, 1 x 1l mottagningskolv, 1 x klämma NS 29, rostfritt stål, 1 x avstängningskran, 1 x vertikal kondensor, 1 x vakuumanslutning, 1 x klämma NS 29, plast, 1 x förångare x kolv, 1 x 000 mL kolv, R 05.10, 4 x Skruvkåpa, 4 x Slanganslutning, 1 x Bricka
Specifikationer
Specifikationer
| Vikt (metrisk) | 22.31 kg |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L badkar |
| Hastighet | 20 till 300 rpm |
| För användning med (applikation) | Destillering |
| Kylyta | 1500 cm 2 |
| Max. Temperatur (metrisk) | 99 °C Vattenbad |
| Motortyp | DC |
| Wattal | 1400 w |
| Kondensor typ | Vertikal belagd |
| Visa mer |