Läs mer
IKA™ RV 8 VC Rotationsindunstare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7159130 Handla allt IKA Produkter
Inkluderar:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15867631
Brand: IKA™ 0010003485
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En grundläggande manuell rotationsindunstare för användning inom kemisk, läkemedels- och bioteknikindustri.
  • För användning inom en mängd olika områden:
    • Kemikalie
    • Farmaceutisk
    • Bioteknik
    • Forskning och utveckling
    • Tillverkning
    • Kvalitetssäkring
  • Tack vare specialdesignade glasstyrningar gör den vertikalbelagda kondensorn extremt effektiv användning av 1500 cm² kylyta.
  • Digitala displayer för hastighet och värmebadstemperatur möjliggör optimal kontroll av alla destillationsprocesser.
  • Integrerad säkerhetslyftfunktion vid strömavbrott
  • Vatten/oljevärmebad med bärhandtag
  • Låsknapp för fixering av värmebadstemperatur
  • Tydligt läsbar, glasklädd, svart-vit displaypanel
  • Låsmekanism: röd indikator visar ångrörets olåsta läge
  • Manuell lyft för exakt placering av glaset
  • Justerbar nedsänkningsvinkel
  • Enhands manuell lyfthantering, lämplig för vänster- och högerhänta förare
  • Låg enhetsspänning (24V) garanterar användarens säkerhet
  • Kolvklämmekanism med integrerad push-off-funktion för enkelt byte av förångningsflaskor
  • Lågt utrymmesbehov
  • Kompatibel med hela utbudet av IKA RV 10 glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vikt (metrisk) 15.5 kg
Spänning 100/240 V, DC-spänning: 24 V
Kapacitet (metrisk) 3 L
Hastighet 5 till 300 min.-1
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till 180 °C
Kylyta 1500 cm 2
Inkluderar EU-kontakt
Motortyp DC
Mått (L x B x H) 510 x 490 x 345 mm
Frekvens 50/60 Hz