Läs mer
(S)-1-Phenyl-1,3-propanediol, 98%
Produktkod. 10740755 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10740755
Brand: Thermo Scientific Acros 417762500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 96854-34-1 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96854-34-1
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.19
MDL-nummer MFCD00221510
InChI-nyckel RRVFYOSEKOTFOG-VIFPVBQESA-N
Synonym 1s-1-phenylpropane-1,3-diol, s-1-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenylpropane-1,3-diol, 1s-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenyl-propane-1,3-diol, s, ?-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1s, 1,3-propanediol, 1-phenyl-, 1s, s---1-phenyl-1,3-propanediol, puriss sum of enantiomers, gc
PubChem CID 6950537
IUPAC-namn (lS)-l-fenylpropan-1,3-diol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-1-Phenyl-1, 3-propanediol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 62.0°C to 66.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Specifikt rotationsförhållande −54.50° (22°C c=1,1,2-dichloroethane)
Specifik rotation − 54.50
Formel vikt 152.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.