Läs mer
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol, 98%
Produktkod. 10325880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
Produktkod. 10325880
Brand: Thermo Scientific Acros 104450100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2749-11-3 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2749-11-3
Molekylformel C3H9NO
Molekylvikt (g/mol) 75.11
MDL-nummer MFCD00064412
InChI-nyckel BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
Synonym l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1
PubChem CID 80307
ChEBI CHEBI:78502
IUPAC-namn (2S)-2-aminopropan-1-ol
LEDER CC(CO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9650g/mL, 0.965
Kokpunkt 173°C to 176°C
Flampunkt 62°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(NH2)CH2OH
Brytningsindex 1.4480 to 1.451
Kvantitet 10 g
Beilstein 04, I, 432
Merck Index 10, 472
Specifik rotation + 22
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formel vikt 75.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Oljig vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.