Läs mer
(S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, 98+%
Produktkod. 15451018
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15451018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H54847.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 100306-34-1 | C9H11ClO | 170.636 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100306-34-1
Molekylformel C9H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 170.636
MDL-nummer MFCD00013309
InChI-nyckel JZFUHAGLMZWKTF-VIFPVBQESA-N
Synonym s---3-chloro-1-phenyl-1-propanol, s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, s-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, 1s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, s-3-chloro-1-phenylpropanol, s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, pubchem6275
PubChem CID 2777894
IUPAC-namn (1S)-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Smältpunkt 58°C to 60°C
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation −26° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 170.64
Procent renhet ≥98%