missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-cis-Verbenol, 97%, sum of isomers

Produktkod. p-3779877 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10224634

Brand: Thermo Scientific Acros 347330050

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 18881-04-4 | C10H16O | 152.24 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 18881-04-4
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.24
MDL-nummer MFCD00065444
InChI-nyckel WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N
Synonym s-cis-verbenol, verbenol, s-cis, unii-xr9t57f48t, cis-verbenol, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, 1s,2s,5s, 1s-cis-verbenol, ccris 5289, ?-cis-verbenol
PubChem CID 87839
IUPAC-namn (1S,2S,5S)-4,6,6-trimetylbicyklo[3.1.1]hept-3-en-2-ol
LEDER CC1=CC(C2CC1C2(C)C)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-cis-Verbenol
Namnnotering Sum of isomers
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 62°C to 68°C
Färg Bordeaux till Brun-Rött
Densitet 85g/mL
Flampunkt 87°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (sum of isomers) (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.49
Kvantitet 5 g
Specifikt rotationsförhållande + 10.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Specifik rotation + 10
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 152.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.