Läs mer
STEMCELL Technologies (S)-MG132
Produktkod. p-7217740
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mg
10 mg
Produktkod. 17170192
Brand: STEMCELL Technologies 73262
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ubiquitin-proteasome and NF-κB pathway inhibitor; Inhibits proteasome and stabilizes IκB
  • (S)-MG132 is a reversible, cell-permeable inhibitor of proteasome activity (IC50 = 100 nM; Kisselev & Goldberg) and calpain (IC50 = 1.2 μM; Tsubuki et al.) The ubiquitin-proteasome pathway selectively degrades intracellular proteins, thereby clearing damaged or misfolded proteins, and regulating the availability of key proteins involved in the control of inflammatory processes and cell cycle regulation
  • (S)-MG132 suppresses NF-κB activation by preventing IκB degradation (IC50 = 3 μM; Arlt et al.), Palombella et al.), Ortiz-Lazareno et al.)
  • Blocks apoptosis triggered by DNA damage in HeLa cells (Zhang et al.)
  • Inhibits NF-κB activation, sensitizing a variety of carcinoma cell lines to apoptosis (Arlt et al.)
  • Cytotoxic effects on a variety of human cancer cell lines (Banerjee & Liefshitz)
  • Inhibits growth of mouse melanoma (B16) and human ocular melanoma (IPC227F) cell lines (Vivier et al.)
Specifikationer
CAS 133407-82-6
Synonym Z-Leu-Leu-Leu-CHO; Calpain inhibitor IV-2
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C26H41N3O5
Renhet ≥98%
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.