Läs mer
(S)-(-)-propylenoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7026373
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11426056
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22341.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16088-62-3 | C3H6O | 58.08 g/mol
(S)-(-)-Propylenoxid används i stor utsträckning vid tillverkning av polyeterpolyoler och propylenglykol, som används för att tillverka polyuretanplasterna. Den finner en tillämpning som gasningsmedel för sterilisering av förpackade livsmedel och medicinska plastinstrument. Kombinera med etanol, använde det för att göra biologiska prover för elektronmikroskopi. Det används också i modellflygplan och ytfordon som glödbränsle.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-Propylenoxid används i stor utsträckning vid tillverkning av polyeterpolyoler och propylenglykol, som används för att tillverka polyuretanplasterna. Den finner en tillämpning som gasningsmedel för sterilisering av förpackade livsmedel och medicinska plastinstrument. Kombinera med etanol, använde det för att göra biologiska prover för elektronmikroskopi. Det används också i modellflygplan och ytfordon som glödbränsle.
Löslighet Blandbar med vatten
och många organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Mycket brandfarligt. Håll borta från antändningskällor. Ämnet kan polymerisera under inverkan av baser, syror och metallklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16088-62-3
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00064312
InChI-nyckel GOOHAUXETOMSMM-VKHMYHEASA-N
Synonym s---propylene oxide, s-propylene oxide, 2s-2-methyloxirane, s-1,2-epoxypropane, --propylene oxide, s-2-methyloxirane, --methyloxirane, s-methyloxirane, s---1,2-epoxypropane
PubChem CID 146262
ChEBI CHEBI:28982
IUPAC-namn (2S)-2-metyloxiran
LEDER C[C@H]1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-Propylene oxide
Densitet 0.829
Kokpunkt 34°C to 35°C
Flampunkt −37°C (−35°F)
Odör Ether-like
Brytningsindex 1.367
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1280
Beilstein 79765
Merck Index 14,7856
Löslighetsinformation Miscible with water and many organic solvents.
Optisk rotation −14° (Neat)
Formel vikt 58.08
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(-)-Propylene oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: (S)-1,2-Epoxypropane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.