Läs mer
Brady™ SafeKey-hänglås - aluminium med 76 mm stålbygel, olika nyckel
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Silver
Svart
Kvantitet:
1 st
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Bradys hänglås är tillverkade med solid aluminiumkropp och ™stålbygel, och är lätta och robusta
- Komplimanger till Brady™ SafeKey hänglåssortiment och har samma funktioner
- Lås är kemiska och korrosionsbeständiga
- Den unika låsmekanismen är isolerad och har 6 precisionsstål tillhållarblad för ett stort antal nyckelskillnader och manipuleringsmotstånd
- Den färgmatchade nyckeln och låskroppen möjliggör en snabb identifiering i applikationen
- 1 nyckel medföljer varje lås
- Anpassad nycklar, gravering, kartläggning, Master Key och Grand Master Key är tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Nycklarade hänglås |
| Nyckeltyp | Knappad olika |
| Alternativt artikelnummer | ALU-SLV-76ST-KD |
| Färg | Silver |
| Material | Anodiserad aluminium |
| Diameter (engelska) Shackle | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) bygel | 6.4 mm |
| Höjd (engelska) Shackle | 3 tum |
| Höjd (metrisk) bygel | 76 mm |
| Material (bygel) | Stål |
| Visa mer |