Läs mer
Brady™ SafeKey-hänglås - aluminium med 76 mm stålbygel, olika nyckel
Produktkod. 17190321
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Silver
Svart
Kvantitet:
1 st
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 17190321
Brand: Brady™ 150285
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De ultimata låsen för tunga säkerhetsapplikationer inomhus och utomhus.
  • Bradys hänglås är tillverkade med solid aluminiumkropp och ™stålbygel, och är lätta och robusta
  • Komplimanger till Brady™ SafeKey hänglåssortiment och har samma funktioner
  • Lås är kemiska och korrosionsbeständiga
  • Den unika låsmekanismen är isolerad och har 6 precisionsstål tillhållarblad för ett stort antal nyckelskillnader och manipuleringsmotstånd
  • Den färgmatchade nyckeln och låskroppen möjliggör en snabb identifiering i applikationen
  • 1 nyckel medföljer varje lås
  • Anpassad nycklar, gravering, kartläggning, Master Key och Grand Master Key är tillgängliga
Specifikationer
Produkttyp Nycklarade hänglås
Nyckeltyp Knappad olika
Alternativt artikelnummer ALU-YLW-76ST-KD
Färg Gult
Material Anodiserad aluminium
Diameter (engelska) Shackle 0,25 tum
Diameter (metrisk) bygel 6.4 mm
Höjd (engelska) Shackle 3 tum
Höjd (metrisk) bygel 76 mm
Material (bygel) Stål
Antal pins 6
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 1,5 tum
Width (engelska) Shackle 1,3 tum.
Bredd (metrisk) 38 mm
Bredd (metrisk) bygel 33 mm