Läs mer
Brady™ SafeKey kompakta hänglås - Nylon med 25 mm plastbygel, nyckelad annorlunda
Produktkod. p-7214026
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Svart
Vitt
Kvantitet:
1 st
6 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 17190241
Brand: Brady™ 150180
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett litet och lätt sortiment av hänglås lämpliga för energiisoleringsprogram eller i små utrymmen.
  • Komplimanger till Brady™ SafeKey hänglåssortiment och har samma funktioner
  • Den nydesignade och innovativa nyckelmekanismen ger dig mycket mer unika nyckelmöjligheter än ett konventionellt standard säkerhetshänglås, utan att offra en säker lockout
  • Den unika låsmekanismen är isolerad och icke-ledande för att skydda arbetare från stötar när nyckeln sätts in
  • Låsmekanismen har 6 precisionsståltillhållarblad för ett stort antal nyckelskillnader och manipuleringsmotstånd
  • Lås är kompakta och lätta och motstår slag, temperatur, kemikalier och korrosion
  • Deras icke-ledande, icke-gnistgivande kropp har en räfflad design för enklare grepp och hantering
  • Den färgmatchade nyckeln och låskroppen möjliggör en snabb identifiering i applikationen
  • 1 nyckel medföljer varje lås
  • Anpassad nycklar, gravering, kartläggning, Master Key och Grand Master Key är tillgängliga
Specifikationer
Produkttyp Nycklarade hänglås
Nyckeltyp Knappad olika
Alternativt artikelnummer CPT-RED-25PL-KD
Färg Rött
Material Nylon
Diameter (engelska) Shackle 0,19 tum
Diameter (metrisk) bygel 4.7 mm
Höjd (engelska) Shackle 1 tum
Höjd (metrisk) bygel 25 mm
Material (bygel) Plast
Antal pins 6
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 1,3 tum.
Width (engelska) Shackle 1 tum
Bredd (metrisk) 33 mm
Bredd (metrisk) bygel 26 mm