Läs mer
Brady™ SafeKey hänglås - Nylon med 38 mm stålbygel, nyckelad annorlunda
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Svart
Vitt
Kvantitet:
1 st
3-pack
6-pack
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
- Komplimanger till Brady™ SafeKey hänglåssortiment och har samma funktioner
- Den nydesignade och innovativa nyckelmekanismen ger dig mycket mer unika nyckelmöjligheter än ett konventionellt standard säkerhetshänglås, utan att offra en säker lockout
- Den unika låsmekanismen är isolerad och icke-ledande för att skydda arbetare från stötar när nyckeln sätts in
- Låsmekanismen har 6 precisionsståltillhållarblad för ett stort antal nyckelskillnader och manipuleringsmotstånd
- Lås är lätta och motstår slag, temperatur, kemikalier och korrosion
- Deras icke-ledande, icke-gnistgivande kropp har en räfflad design för enklare grepp och hantering
- Den färgmatchade nyckeln och låskroppen möjliggör en snabb identifiering i applikationen
- 1 nyckel medföljer varje lås
- Nyckelhållning (Nyckeln ’släpps inte förrän hänglåsbygeln är ordentligt stängd)
- Anpassad nycklar, gravering, kartläggning, Master Key och Grand Master Key är tillgängliga
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Nycklarade hänglås |
| Nyckeltyp | Knappad olika |
| Alternativt artikelnummer | NYL-PRP-38ST-KD |
| Färg | Lila |
| Material | Nylon |
| Diameter (engelska) Shackle | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) bygel | 6.4 mm |
| Höjd (engelska) Shackle | 1,5 tum |
| Höjd (metrisk) bygel | 38 mm |
| Material (bygel) | Stål |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur