Läs mer
Brady™ SafeKey hänglås - Nylon med 38 mm stålbygel, nyckelad annorlunda
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Svart
Vitt
Kvantitet:
1 st
3-pack
6-pack
Förpackningsstorlek
Varje
Beskrivelse
- Komplimanger till Brady™ SafeKey hänglåssortiment och har samma funktioner
- Den nydesignade och innovativa nyckelmekanismen ger dig mycket mer unika nyckelmöjligheter än ett konventionellt standard säkerhetshänglås, utan att offra en säker lockout
- Den unika låsmekanismen är isolerad och icke-ledande för att skydda arbetare från stötar när nyckeln sätts in
- Låsmekanismen har 6 precisionsståltillhållarblad för ett stort antal nyckelskillnader och manipuleringsmotstånd
- Lås är lätta och motstår slag, temperatur, kemikalier och korrosion
- Deras icke-ledande, icke-gnistgivande kropp har en räfflad design för enklare grepp och hantering
- Den färgmatchade nyckeln och låskroppen möjliggör en snabb identifiering i applikationen
- 1 nyckel medföljer varje lås
- Nyckelhållning (Nyckeln ’släpps inte förrän hänglåsbygeln är ordentligt stängd)
- Anpassad nycklar, gravering, kartläggning, Master Key och Grand Master Key är tillgängliga
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Nycklarade hänglås |
| Nyckeltyp | Knappad olika |
| Alternativt artikelnummer | NYL-BLU-38ST-KD |
| Färg | Blått |
| Material | Nylon |
| Diameter (engelska) Shackle | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) bygel | 6.4 mm |
| Höjd (engelska) Shackle | 1,5 tum |
| Höjd (metrisk) bygel | 38 mm |
| Material (bygel) | Stål |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion