Läs mer
Brady™ SafeKey hänglås Nylon - 76 mm stålbygel
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Komplimang till Brady™ SafeKey hänglåssortiment och har samma funktioner
- Den nydesignade och innovativa nyckelmekanismen ger dig mycket mer unika nyckelmöjligheter än ett konventionellt standard säkerhetshänglås, utan att offra en säker lockout
- Den unika låsmekanismen är isolerad och icke-ledande för att skydda arbetare från stötar när nyckeln sätts in
- Låsmekanismen har 6 precisionsståltillhållarblad för ett stort antal nyckelskillnader och manipuleringsmotstånd
- Lås är lätta och motstår slag, temperatur, kemikalier och korrosion
- Deras icke-ledande, icke-gnistgivande kropp har en räfflad design för enklare grepp och hantering
- Den färgmatchade nyckeln och låskroppen möjliggör en snabb identifiering i applikationen
- 1 nyckel medföljer varje lås
- Nyckelhållning (Nyckeln ’släpps inte förrän hänglåsbygeln är ordentligt stängd)
- Anpassade nycklar, gravering, kartläggning, Master Key och Grand Master Key är tillgängliga - kolla våra anpassningsmöjligheter
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Nycklarade hänglås |
| Alternativt artikelnummer | NYL-BRN-76ST-KD |
| Färg | Brun |
| Material | Nylon |
| Diameter (metrisk) bygel | 6.40 mm |
| Höjd (metrisk) bygel | 76.00 mm |
| Material (bygel) | Stål |
| Antal pins | 6 |
| Kvantitet | 1 st |
| Bredd (engelska) | 1.496 tum. |
| Visa mer |