Läs mer
Brady™ SafeKey hänglås Nylon - 76 mm stålbygel
Produktkod. 17180351
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17180351
Brand: Brady™ 150319
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De ultimata låsen för alla dina säkerhets- och säkerhetsbehov.
  • Komplimang till Brady™ SafeKey hänglåssortiment och har samma funktioner
  • Den nydesignade och innovativa nyckelmekanismen ger dig mycket mer unika nyckelmöjligheter än ett konventionellt standard säkerhetshänglås, utan att offra en säker lockout
  • Den unika låsmekanismen är isolerad och icke-ledande för att skydda arbetare från stötar när nyckeln sätts in
  • Låsmekanismen har 6 precisionsståltillhållarblad för ett stort antal nyckelskillnader och manipuleringsmotstånd
  • Lås är lätta och motstår slag, temperatur, kemikalier och korrosion
  • Deras icke-ledande, icke-gnistgivande kropp har en räfflad design för enklare grepp och hantering
  • Den färgmatchade nyckeln och låskroppen möjliggör en snabb identifiering i applikationen
  • 1 nyckel medföljer varje lås
  • Nyckelhållning (Nyckeln ’släpps inte förrän hänglåsbygeln är ordentligt stängd)
  • Anpassade nycklar, gravering, kartläggning, Master Key och Grand Master Key är tillgängliga - kolla våra anpassningsmöjligheter
Specifikationer
Produkttyp Nycklarade hänglås
Alternativt artikelnummer NYL-GRN-76ST-KD
Färg Klart
Material Nylon
Diameter (metrisk) bygel 6.40 mm
Höjd (metrisk) bygel 76.00 mm
Material (bygel) Stål
Antal pins 6
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 1.496 tum.
Bredd (metrisk) 38.00 mm
Bredd (metrisk) bygel 33.00 mm