Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 Xpert överdragsoverall med huva
Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
7X-stor
Dimensione della confezione:
Paket med 100
Paket med 25
Descrizione
Består av flashspunnen högdensitetspolyeten. DuPont™ Tyvek™ Classic Xpert överdragsoverall med huva är genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler och erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer.
- Robust men ändå lätt (<180 g per plagg)
- Elastisk över ansikte, handleder och fotleder samt indragen, elastisk midja
- Rymlig i grenen för rörelsefrihet
- Stor dragkedja som är lätt att greppa
- 3-delad huva för optimal passform till huvud och ansikte när du vänder dig om
- Vit, storlekar S till XXXL
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | Betydande |
| Material | Flashspunnen HDPE |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk på baksidan |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | 3-panel |
| Vedi altri risultati |
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto