Läs mer
Fisherbrand™ Ekonomi kemikalieresistenta glasögon
Handla allt Fisherbrand Produkter
:
Kemiska stänkglasögon
Descripción
Prisvärda skyddsglasögon i stil med kemisk stänk
- Klar polykarbonatlins
- Mjuk, flexibel PVC-kropp formar sig efter ansiktskonturer för en bekväm passform
- Justerbar huvudband säkerställer anpassad passform
- Motstå ett brett spektrum av kemikalier
- Cirkulära ventiler tillåter luft att strömma fritt genom glasögonkroppen
Compliance
Möt ANSI/ISEA Z87.1-2020: Z87+ U6 D3-standarder
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | ANSI/ISEA Z87.1-2020: Z87+ U6 D3 |
| Form | Cirkulär |
| Linsbeläggning | Obelagd |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Kemiska stänkskyddsglasögon |
| Ventilationsdetaljer | Cirkulära ventiler |
| Material | Polykarbonat |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | PVC |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido