Läs mer
Bollé Safety Ansiktsskydd
Handla allt Bollé Safety Produkter
Modell:
B-Line
Klart
Lutning
Vänd upp
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Justerbar
Specifikationer
Specifikationer
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Ansiktsskydd |
| Ram färg | Gult |
| Modell | Vänd upp |
| Vikt (metrisk) | 200 g |
| Material | Polypropen |
| Linsmaterial | Acetat |