Läs mer
asecos™ Skåp för syror och alkalier SL-CLASSIC
Produktkod. p-8012817 Handla allt asecos Produkter
Mått (D x B x H) Inredning:
570 x 485 x 914 mm
570 x 485 x 1869 mm
Antal hyllor:
4
6
8
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Varje
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15231035
Brand: asecos™ 3060600130608
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Endast för inomhusbruk
Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga material i arbetsområden.
Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga material i arbetsområden
Funktion/konstruktion
  • Robust konstruktion och lång livslängd: skåp av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför förvaringsutrymmet för ökat skydd mot korrosion
  • Två i ett: två hermetiskt separerade förvaringsutrymmen möjliggör isolerad förvaring av syror och baser i ett skåp
  • Ingen obehörig användning: luckor låsbara med profilcylinder (integration i befintligt låssystem möjlig)
  • Enkel justering: justeringsstöd för att kompensera för ojämna golv
  • ventilation: integrerade metallfria luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt frånluftssystem med endast ett frånluftsintag
Certifikat
  • typtestad i enlighet med EN 14727
  • EN 16121/16122 överensstämmelse
  • GS-certifierad
Garanti
Fem år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad
Konfiguration 12 x utdragbara hyllor (panel melaminhartsbelagd/PP)
Djup (metrisk) Exteriör 603 mm
Djup (metrisk) interiör 570 mm
Mått (D x B x H) Inredning 570 x 485 x 1869 mm
Mått (D x B x H) 603 x 1197 x 1965 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga material i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1965 mm
Höjd (metrisk) interiör 1865 mm
Modell SL.196.120.MV
Antal dörrar 2
Antal hyllor Hold (Håll)
Typ av hylla Utdragbar
Ytbeläggning Melaminharts laminerad
Vikt (metrisk) 291.3 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1197 mm
Bredd (metrisk) Interiör 485 mm
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 23.74 in.
Höjd (engelska) Exteriör 77.36 in.
Material Spånskiva, Polypropen
Produkttyp Skåp för syror och alkalier
Bredd (engelska) Exteriör 47.13 in.