Läs mer
SCAT™ Säkerhetsavfallslock 'LISA', V3 .0
Produktkod. 17205054 Handla allt SCAT Europe Produkter
Trådstorlek:
B53
B63
B83
G45
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70
S70/71
S90
S95
Inkluderar:
4 beslag (1,6/2,3/3,2 mm OD), 4 PFA blindpluggar, 3 beslag (5 till 11,5 mm ID), 3 PTFE blindpluggar, anslutning för avgasfilter
4 beslag (1,6/2,3/3,2 mm OD), 4 PFA blindpluggar, 3 beslag (5 till 11,5 mm ID), 3 PTFE blindpluggar, blindpluggar för avgasfilter
4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x PFA-blindplugg, 3 x 5 till 11,5 mm ID, 3 x PTFE-blindplugg + kontakt för avgasfilter
Unit Size:
Varje
Product Code. 17205054
Brand: SCAT™ 350051
Only null left
Add to basket
Add to basket
Den senaste generationen av ett modernt och universellt utbyggbart modulsystem för säker hantering av flytande HPLC- eller UHPLC-avfall.
Grundmodulen inkluderar en säkerhetsavfallslock V3 .0 'LISA' med din valda trådstorlek. I leveransen ingår ytterligare 23 tillbehör. Dessutom en mängd andra SCAT™ tillbehör som en tratt eller ett frånluftsfilter kan dockas till säkerhetsavfallslocket LISA V3 .0. Du hittar ett urval listat i beställningstabellen:
  • Satellitblindplugg för att förlänga och fästa olika komponenter såsom en tratt
  • Rörkoppling för anslutning för större rör med 5 till 11,5 mm ID
  • Satellit tillverkad av PTFE för optimal kemikalieresistens
  • 360° fritt vridbart skruvlock för enkelt byte av behållaren utan att vrida slangen
  • Beslag med förbättrad design för enklare anslutning av kapillärer med 1,6 mm, 2,3 mm eller 3,2 mm OD
  • SCAT™ avgasfilter blockerar skadliga ångor med hjälp av optimerat aktivt kol och säkerställer säker tryckutjämning i avfallsbehållarna
  • Stort utbud av beslag, blindpluggar och tillbehör säkerställer att dockningssystemet är redo för omedelbar användning
Specifications
Inkluderar 4 beslag (1,6/2,3/3,2 mm OD), 4 PFA blindpluggar, 3 beslag (5 till 11,5 mm ID), 3 PTFE blindpluggar, blindpluggar för avgasfilter
Material PTFE
Trådstorlek S51
För användning med (applikation) HPLC och UHPLC-system
Typ Avfallslock