Läs mer
SCAT™ HPLC Säkerhetslock, V2.0
Handla allt SCAT Europe Produkter
Material:
PTFE
Polypropen
Trådstorlek:
GL 28
GL 45
GL/S40
GL45
Inkluderar:
1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-beslag, 90° Vinklad luftventil
1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
1 x PTFE 4 mm ytterdiameterkoppling, luftventil
2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-beslag, 90° Vinklad luftventil
2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, PFA blindplugg, luftventil
2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
3 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
4 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
6 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
Luftventil, bytesindikator, 4 PFA-kopplingar (1,6 mm OD), 4 PFA-kopplingar (2,3 mm OD), 4 PFA-kopplingar (3,2 mm OD), 3 PFA blindpluggar, märkningsfält
Säkerhetslock II: 1 x luftventil, 1 x bytesindikator, 2 x PP-koppling 1,6/2,3/3,3 mm OD, 1 x PP blindplugg, 1 x märkningsfält
Säkerhetslock III: 1 x luftventil, 1 x bytesindikator, 3 x PP-koppling 1,6/2,3/3,3 mm OD, 2 x PP blindplugg, 1 x märkningsfält
Beskrivning
SCAT™ Safety Caps V2.0 ger maximal säkerhet för din HPLC lösningsmedelsförsörjning.
- Högkvalitativa material garanterar maximal säkerhet för labb och personal
- 360° vridbar och upp till °200 C autoklaverbar skruvlock för maximal flexibilitet
- Stabil konstruktion för högsta säkerhet och enkel hantering
- Kemiskt resistent mot aggressiva organiska lösningsmedel
- Attraktiv design och tydligt arrangemang av anslutningar
- Förbättrad design för enkel anslutning av kapillärer i olika färger
- Fri luftventil med bytesindikator medföljer varje säkerhetslock
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Lab flaska |
| Inkluderar | 3 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil |
| Material | PTFE |
| Storlek (metrisk) | 3,2 mm OD Montering |
| Trådstorlek | GL 45 |
| För användning med (applikation) | HPLC-system |
| Typ | Säkerhetslock III |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |