Läs mer
R&L Enterprises™ Ljusa rostfria stänger
Produktkod. 11795386 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Inre:
10 mm
12,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11795386
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt alternativ för konstruktion av retortstativ i laboratoriet. R&L Enterprises™ Bright Stainless Steel Stavar är hållbara och korrosionsbeständiga.
  • Gängad
  • Stångens längd inkluderar inte gängan
  • Hållbar
  • Lätt att rengöra
  • Korrosionsbeständig
  • Stål, rostfritt
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 750 mm
Diameter (metrisk) Inre 12,5 mm
Produkttyp Stång
Beskrivning Gängad
För användning med (applikation) För rektangulärt stativ