Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Bytac™ Ytskydd
Produktkod. 10748571
Mått (L x B):
15 fot x 12,5 tum. (4,6 mx 320 mm)
15 fot x 25 tum. (4,6 mx 640 mm)
Material:
FEP
FEP, aluminium
FEP, vinyl
Förpackningsstorlek:
4.5m
4.6m
5m
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10748571
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069329
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sätt skyddet av FEP fluorpolymer på valfri yta med Bytac™ Ytskydd.
Sätt skyddet av FEP-fluorpolymer på vilken yta som helst
  • Tillverkad av en överlagring av FEP-film bunden till en stödjande baksida av vinyl eller aluminium (baksidan är belagd med tryckkänsligt akryllim)
  • Skydda bänkskivor, dragskåp, tillfälliga bord, väggar/tak, stänkskärmar, väggar i sprutboxar och andra labbytor
  • Hjälp till att skydda ytor mot absorption av giftiga eller radioaktiva kemikalier
  • Frätande kemikalier, färg, olja, fett och klibbiga ämnen torkas enkelt av med fuktig svamp
  • Klipp enkelt med sax
  • Installera enkelt —och enkelt dra av skyddspapperet från den självhäftande baksidan och applicera på ytan
Beställningsinfo
Bytac skydd med vinylbaksida rekommenderas för temperaturer upp till °93 C (°200 F); med aluminiumfoliebaksida, kan användas upp till 182 C (°360 °F).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bänkskydd
Material FEP, aluminium
Längd (engelska) 15 ft.
Längd (metrisk) 4.6 m
Bredd (engelska) 25 tum
Bredd (metrisk) 640 mm
Mått (L x B) 15 fot x 25 tum. (4,6 mx 640 mm)
För användning med (applikation) Skyddar bänkskivor, dragskåp, tillfälliga bord, väggar/tak, stänkskärmar, väggar i sprutboxar och andra laboratorieytor
Kvantitet 1 st