Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Bytac™ Ytskydd
Mått (L x B):
15 fot x 12,5 tum. (4,6 mx 320 mm)
15 fot x 25 tum. (4,6 mx 640 mm)
Material:
FEP
FEP, aluminium
FEP, vinyl
Förpackningsstorlek:
4.5m
4.6m
5m
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Sätt skyddet av FEP-fluorpolymer på vilken yta som helst
- Tillverkad av en överlagring av FEP-film bunden till en stödjande baksida av vinyl eller aluminium (baksidan är belagd med tryckkänsligt akryllim)
- Skydda bänkskivor, dragskåp, tillfälliga bord, väggar/tak, stänkskärmar, väggar i sprutboxar och andra labbytor
- Hjälp till att skydda ytor mot absorption av giftiga eller radioaktiva kemikalier
- Frätande kemikalier, färg, olja, fett och klibbiga ämnen torkas enkelt av med fuktig svamp
- Klipp enkelt med sax
- Installera enkelt —och enkelt dra av skyddspapperet från den självhäftande baksidan och applicera på ytan
Beställningsinfo
Bytac skydd med vinylbaksida rekommenderas för temperaturer upp till °93 C (°200 F); med aluminiumfoliebaksida, kan användas upp till 182 C (°360 °F).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bänkskydd |
| Material | FEP |
| Längd (engelska) | 15 ft. |
| Längd (metrisk) | 4.5 m |
| Bredd (engelska) | 12,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 31.8 cm |
| Mått (L x B) | 15 fot x 12,5 tum. (4,6 mx 320 mm) |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Skyddar bänkskivor, dragskåp, tillfälliga bord, väggar/tak, stänkskärmar, väggar i sprutboxar och andra laboratorieytor |
| Tjocklek | 8 mm |
| Visa mer |