Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Bytac™ Ytskydd
Produktkod. 15690191
Mått (L x B):
15 fot x 12,5 tum. (4,6 mx 320 mm)
15 fot x 25 tum. (4,6 mx 640 mm)
Material:
FEP
FEP, aluminium
FEP, vinyl
Förpackningsstorlek:
4.5m
4.6m
5m
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15690191
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069329
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sätt skyddet av FEP fluorpolymer på valfri yta med Bytac™ Ytskydd.
Sätt skyddet av FEP-fluorpolymer på vilken yta som helst
  • Tillverkad av en överlagring av FEP-film bunden till en stödjande baksida av vinyl eller aluminium (baksidan är belagd med tryckkänsligt akryllim)
  • Skydda bänkskivor, dragskåp, tillfälliga bord, väggar/tak, stänkskärmar, väggar i sprutboxar och andra labbytor
  • Hjälp till att skydda ytor mot absorption av giftiga eller radioaktiva kemikalier
  • Frätande kemikalier, färg, olja, fett och klibbiga ämnen torkas enkelt av med fuktig svamp
  • Klipp enkelt med sax
  • Installera enkelt —och enkelt dra av skyddspapperet från den självhäftande baksidan och applicera på ytan
Beställningsinfo
Bytac skydd med vinylbaksida rekommenderas för temperaturer upp till °93 C (°200 F); med aluminiumfoliebaksida, kan användas upp till 182 C (°360 °F).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bänkskydd
Material FEP, aluminium
Längd (engelska) 15 ft.
Längd (metrisk) 4.6 m
Bredd (engelska) 25 tum
Bredd (metrisk) 640 mm
Mått (L x B) 15 fot x 25 tum. (4,6 mx 640 mm)
För användning med (applikation) Skyddar bänkskivor, dragskåp, tillfälliga bord, väggar/tak, stänkskärmar, väggar i sprutboxar och andra laboratorieytor
Kvantitet 1 st