Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Böjbar PTFE omrörarstav
Produktkod. 12348219
Längd (metrisk):
20 mm
30 mm
40 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12348219
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069091
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemware™ Böjbar PTFE-omrörarstav innehåller en helt sluten stålinsats för styvhet, men kan ändå böjas till olika former för användning som motordrivna omrörare.
  • Heat resistant to 288°C (550°F)
  • Completely inert to highly corrosive reagents
  • Anti-stick properties facilitate cleaning
  • Unbreakable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) 0.3 in.
Inkluderar Fully enclosed steel insert
Längd (engelska) 16 in.
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 40 mm
Material PTFE
Kvantitet 1 Ea.
Typ Stirring Rod