Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE solida bollar
Diameter (metrisk):
3 mm
9,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- För kolonnpackning och som blandningspärlor
- Inert mot de flesta vätskor och ångor
- Användbar till 220 °C (428 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kokande sten |
| Material | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 9,5 mm |