Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ B-44-4X Slang
Description
Tygon S3™ B-44-4X slang från Saint-Gobain är lätt och extremt flexibel, tar lätt emot plötsliga hörn och hinder. Jämfört med styva rör har den ett mycket litet fotavtryck, är enkel att installera och kräver endast minimala kopplingar och beslag. Dess glasliknande klarhet gör det enkelt att övervaka och justera flödet av livsmedel eller drycker under bearbetning, och dess släta, icke-porösa hål hämmar infångning av partiklar, vilket minimerar potentialen för bakterietillväxt. Vår mat- och dryckesutmatningsslang är extremt resistent mot starka alkaliska rengöringsmedel och desinficeringsmedel, och är idealiska för aseptisk fyllning, dispensering av kryddor, dispensering med mjuk servering, mejeribearbetning och vitamin- och smakkoncentratsystem.
- Slät, icke-porös borrning kommer inte att fånga partiklar eller främja bakterietillväxt
- Beständig mot starka alkaliska rengöringsmedel* och desinfektionsmedel
- Utmärkt alternativ till styva rörsystem
- Innehåller inga BPA eller ftalater
Typiska applikationer*
- Aseptisk fyllning
- Utmatning av kryddor
- Bearbetning av mejeriprodukter
- Vitamin- och smakkoncentratsystem
- Mjuk serverad dispensering
Spécification
Spécification
| Certifikat och efterlevnad | FDA 21 CFR, 175.300, 3-A, NSF Standard 51 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,09 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.29 mm |
| Material | Termoplast |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,15 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.81 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15.2 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,03 tum. |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.