Läs mer
Salicylaldoxime, 98%
Produktkod. p-3758744 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10062790
Brand: Thermo Scientific Acros 207400250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 94-67-7 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-67-7
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
MDL-nummer MFCD00002120
InChI-nyckel GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N
Synonym salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol
PubChem CID 6740756
IUPAC-namn 6-[(hydroxiamino)metyliden]cyklohexa-2,4-dien-1-on
LEDER ON\C=C1\C=CC=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylaldoxime
Smältpunkt 56°C to 59°C
Färg Bordeaux till lila-röd
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel 2-(HO)C6H4CH=NOH
Kvantitet 25 g
Beilstein 08, 49
Merck Index 15, 8464
Formel vikt 137.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Salicylaldoxime
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.