Läs mer
Samarium(III) acetate hydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. 11382558
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11382558
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014604.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17829-86-6 | C6H9O6Sm | 327.49 g/mol
Samarium Acetate har specialiserade användningsområden i glas, fosfor, lasrar och termoelektriska enheter. En annan viktig tillämpning av Samarium och dess föreningar är som katalysator och kemiskt reagens. En av de viktigaste tillämpningarna av Samarium är i Samarium-Kobolt magneter. . Dessa magneter finns i små motorer, hörlurar och avancerade magnetiska pickuper för gitarrer och relaterade musikinstrument.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17829-86-6
Molekylformel C6H9O6Sm
Molekylvikt (g/mol) 327.49
MDL-nummer MFCD00150124
InChI-nyckel JPDBEEUPLFWHAJ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn samarium(3+)triacetat
LEDER [Sm+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 300°C
Kemiskt namn eller material Samarium(III) acetate hydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 327.48 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.94 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.