Läs mer
Samarium(III) oxide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11343348
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11343348
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036278.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12060-58-1 | Sm2O3
Biokompatibiliteten för naturlig samarium(III)oxid, som tidigare har använts för behandling av benrelaterade sjukdomar, bestämdes som ett första steg i dess utvärdering som ett benimplantatmaterial. Hastigheterna och produkterna av de rent heterogena oxidationerna av C2H6 (g) och C2H4 (g) på Sm2O3 i närvaro av O2 (g) undersöktes i en mycket lågtrycksflödesreaktor med on-line molekylär strålmasspektrometri, cirka 1000 100 ±K. Samarium(III)oxid används i optiskt och infrarött absorberande glas för att absorbera infraröd strålning. Den används också som neutronabsorbator i styrstavar för kärnkraftsreaktorer. Oxiden katalyserar uttorkning av acykliska primära alkoholer till aldehyder och ketoner. En annan användning innefattar beredning av andra samariumsalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12060-58-1
Molekylformel Sm2O3
MDL-nummer MFCD00011237
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Samarium(III) oxide
Smältpunkt 2300°C
Färg Vitt
Fysisk form Sintered Lump
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.95% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water
Formel vikt 348.7
Brytningsindex 1.97
Utseende Off-white 3-12mm Sintered Lump
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.