Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Graderade överföringspipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12334478
Volym (metrisk):
1.5 mL
3.9 mL
4.6 mL
5.8 mL
7.5 mL
7.7 mL
13.7 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Examen:
0.1 , 0.2, 0.3 mL
0.1, 0.2, 0.3 mL
0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
0.5, 1, 1.5, 2 mL
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
1, 2, 3 mL
1, 2, 3, 4, 5 mL
Förpackningstyp:
10/Bag, 500/Pk.
10/påse, 500/pack
20/påse, 500/pk.
20/påse, 500/pk., 4000/Cs.
Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individuellt förpackad 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individuellt förpackad, 500:-/pk
Paket om 500
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 4000
Paket med 500
Paket med 5000
Produktkod. 12334478
Brand: Thermo Scientific™ 728NL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Mät mer än en volym noggrant med hjälp av dessa graderade polyetenöverföringspipetter. Inbyggd pipettlampa eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering.
Mät noggrant mer än en volym med hjälp av Thermo Scientific™ Samco™ Graderade överföringspipetter. En enhetsdesign har en inbyggd pipettlampa som eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering samtidigt som korskontaminering förhindras.
  • Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
  • Yta med låg affinitet förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
  • Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bulb Draw (metrisk) 7.4 mL
Beskrivning Överföringspipett, lång, stor glödlampa, graderad till 1mL, 2mL, 3mL, 4mL, 5mL
Diameter (metrisk) Yttre 3.0 mm
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Droppar/ml 19
Graderad Ja
Examen 1, 2, 3, 4, 5 mL
Förpackningstyp Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Volym (metrisk) 13.7 mL
Längd (metrisk) 21.7 cm
Typ Graderad överföringspipett
Disponibel Engångsbruk