Läs mer
BRAND™ Provkoppar, PS, klara, för Technicon-Analyzer
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
1,5 ml
2,0 ml
4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Provflaska
- Polystyren konstruktion
- Glas klar
- IVD 4,0 ml
- För användning med Technicon Analysator
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Volym (metrisk) | 4 ml |
| Antal per förpackning | 1000 |
| Höjd (metrisk) | 38 mm |