Läs mer
Labcon™ Provspädningsflaskor med påsatta lock
Shop All Labcon Products
Click to view available options
Inkluderar:
Flaskor med påsatta lock i bulk
Flaskor med påsatta lock i sektionerad låda
Description
- För Beckman Coulter™ blodkroppsräknare och bänkspädningar
- Klar, ny polystyren
- Fäst läckagesäker, naturlig polyetenlock
- Gjord i USA
Specifications
Specifications
| Diameter (engelska) Yttre | 1,5 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 38.1 mm |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) | 25 mL |
| För användning med (applikation) | Beckman Coulter™ Blodcellsräknare och bänkspädningar i stil |
| Höjd (engelska) | 2,26 tum. |
| Inkluderar | Flaskor med påsatta lock i sektionerad låda |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) | 57.4 mm |
| Show More |