Läs mer
Biochrom Ersättningssats för provplatta
För användning med (utrustning):
NanoVue Plus spektrofotometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Provplattorna kan enkelt och snabbt bytas ut om det skulle bli nödvändigt
- Provplattor kan klippas in och ut av användaren
- Banlängdskalibrering måste utföras efter byte av plåt
Specifikationer
Specifikationer
| Visa | Ingen skärm |
| För användning med (utrustning) | NanoVue Plus spektrofotometer |
| Form | Rektangulär |