Läs mer
Spex CertiPrep™ Provförberedande keramisk slipcylinder
Produktkod. 15292390 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
100-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15292390
Brand: Spex CertiPrep™ 2184
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Vinkelskuren ände hjälper till att klippa provmatrisen och säkerställa god homogenisering och maximera extraktionshastigheten
Medium keramisk slipcylinder, 8 mm x 16 mm, med vinkelskurna ändar för användning med standard 15 ml centrifugrör. Användbar för att blanda prover för extraktionsmetoder som analys av bekämpningsmedelsrester (QuEChERS) eller utvinning av olja från fisk och skaldjur. De vinkelskurna ändarna hjälper cylindrarna att klippa provmatrisen under bearbetning, vilket resulterar i en noggrann extraktion av analyten i lösningsmedlet. Vanligtvis används två cylindrar per provflaska. Levereras i påsar om 100 st.
  • Kemiskt inert
  • Vinkelskuren ände hjälper till att klippa provmatrisen och säkerställa god homogenisering och maximera extraktionshastigheten
  • För användning med vanliga 15 ml rör
Specifikationer
Produkttyp Keramisk slipcylinder
För användning med (utrustning) Standard 15 ml rör
Kvantitet 100-pack