Läs mer
Buerkle™ Provsked av rostfritt stål
Produktkod. 10494612 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10494612
Brand: Buerkle™ 53200300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Provsked i rostfritt stål (AISI 304) är en specialformad sked som gör att du kan nå nästan varje hörn i en behållare och förhindrar att prover sipprar ut.
  • Tillverkad av AISI 304 (1.4301) rostfritt stål
  • Till stor del kemisk resistent (ej mot syror och alkalier)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Sked
För användning med (applikation) För uttag av små mängder prover, livsmedel
Material PVC, polypropen, rostfritt stål (V2A)
Längd (metrisk) 300 mm