Läs mer
Buerkle™ Provsked av rostfritt stål
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av AISI 304 (1.4301) rostfritt stål
- Till stor del kemisk resistent (ej mot syror och alkalier)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Sked |
| För användning med (applikation) | För uttag av små mängder prover, livsmedel |
| Material | PVC, polypropen, rostfritt stål (V2A) |
| Längd (metrisk) | 150 mm |