Läs mer
Thermo Scientific™ Startpaket för provförvaring
GREENER_CHOICE
Product Code. 17856148
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Inkluderar:
0,5 ml rör, lockavskiljare, läsare
1,0 ml rör, lockavskiljare, läsare
Rör och lockavskiljare
Rör, lockavskiljare, HSX-läsare
Rör, lockavskiljare, ST-läsare
Product Code. 17856148
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ HHDHSXWP1D510
Only null left
Add to basket
Add to basket
Introducera automation i ditt arbetsflöde med Thermo Scientific™ startpaket för provförvaring
Introducera automation i ditt arbetsflöde med Thermo Scientific™ startpaket för provförvaring. Välj mellan fem olika startpaketsalternativ: BASIC, ADVANCED, PREMIUM, PREMIUM 0,5 ml och PREMIUM 1,0 ml. Alla startpaket innehåller Matrix™ trikodade rör med skruvkork som har en 8-kanals skruvlocksavskiljare. Avancerade och premium startpaket innehåller också en streckkodsläsare.
Konstruerad med värdet av dina prover i åtanke:
  • Välj mellan fem olika startpaketalternativ.
  • Eliminera behovet av att formatera om icke-2D kryorörprover.
  • Säker provspårning med 2D-, 1D- och koder som kan läsas av människor.
  • Sätt på/ta av locket på ett helt ställ med rör på mindre än 1 minut.
  • Skanna 96 rör på bara 1 sekund med avancerade och premium startpaket.
  • Hjälp till att säkerställa kvalitet med renrum av ISO-7-klass–tillverkade rör med sterilitetsförsäkran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inkluderar 1,0 ml rör, lockavskiljare, läsare
Typ Premium 1,0 ml startpaket