Läs mer
Thermo Scientific™ Startpaket för provförvaring
Inkluderar:
0,5 ml rör, lockavskiljare, läsare
1,0 ml rör, lockavskiljare, läsare
Rör och lockavskiljare
Rör, lockavskiljare, HSX-läsare
Rör, lockavskiljare, ST-läsare
Beskrivning
Introducera automation i ditt arbetsflöde med Thermo Scientific™ startpaket för provförvaring. Välj mellan fem olika startpaketsalternativ: BASIC, ADVANCED, PREMIUM, PREMIUM 0,5 ml och PREMIUM 1,0 ml. Alla startpaket innehåller Matrix™ trikodade rör med skruvkork som har en 8-kanals skruvlocksavskiljare. Avancerade och premium startpaket innehåller också en streckkodsläsare.
Konstruerad med värdet av dina prover i åtanke:
- Välj mellan fem olika startpaketalternativ.
- Eliminera behovet av att formatera om icke-2D kryorörprover.
- Säker provspårning med 2D-, 1D- och koder som kan läsas av människor.
- Sätt på/ta av locket på ett helt ställ med rör på mindre än 1 minut.
- Skanna 96 rör på bara 1 sekund med avancerade och premium startpaket.
- Hjälp till att säkerställa kvalitet med renrum av ISO-7-klass–tillverkade rör med sterilitetsförsäkran.
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Rör, lockavskiljare, HSX-läsare |
| Typ | Premium startpaket |