Läs mer
Lonza™ Provflaskor, pyrogenfria
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
10 mL
Packungsgröße:
Paket med 100
Beschreibung
Provbehållare är avsedda för transport av produktprover för endotoxinanalys eller provförvaring. Korrekt behållare och lagringsförhållanden måste valideras för varje enskilt prov.
- 10 ml depyrogenerade glasprovbehållare med skruvlock
- Certifierade för att innehålla mindre än 0,005 EU/ml
- För användning i användningsområden som kräver endotoxintest
- 100 flaskor/kartong (kartong med kartonginläggsavskiljare)
Spezifikation
Spezifikation
| Kvantitet | 100/kartong |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Färg | Genomskinligt, med svart lock |
| Produkttyp | Provflaskor med lock |
| Material | Glas, depyrogenerat |
| För användning med (applikation) | Endotoxinanalys |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur