Läs mer
Buerkle™ Kantig bägare för användning med Buerkle™ Teleskopstång
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
600 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Polypropylene
- For industry and water treatment
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vattenprovtagare |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 20,29 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 600 ml |
| Stil | Vinkel |
| För användning med (applikation) | För industri och vattenrening |