Läs mer
Sartorius Sartobind Lab Affinity Pr A
Produktkod. 11770895 Handla allt Sartorius Produkter
:
Membrantyp: Affinitet
Produktkod. 11770895
Brand: Sartorius 93PRAP06HB12A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sartobind™ Laboratorieenheter finns tillgängliga med en bäddvolym på 2 ml, vilket ger bindningskapacitet på 10 till 15 mg IgG per enhet. Sartobind™ Labenheter möjliggör enkel utrustningsfri hantering med spruta eller kan enkelt kopplas till FPLC system för automatiserade reningar.
  • Höghastighetsrening Sartobind™ Lab Protein A affinitetsmembranadsorberare är färdiga att använda enheter i ett sprutfilterformat.
  • Den makorporösa matrisen gör dem till det idealiska verktyget för snabb rening av immunglobuliner (IgG) och monoklonala antikroppar (mAbs) genom att tillhandahålla överlägsna flödeshastigheter och minskade cykeltider jämfört med konventionella kolonner.
  • En komplett reningscykel, antingen med spruta eller på en FPLC systemet, tar mindre än 5 minuter.
  • Ultimat mångsidighet Sartobind™ Lab Protein A-enheter är tillgängliga med en bäddvolym på 2 ml, vilket ger bindningskapacitet på 10 till 15 mg IgG per enhet. Utrustad med standard Luer lock-kontakter, Sartobind™ Labbenheter möjliggör enkel, utrustningsfri hantering med spruta, eller kan enkelt anslutas till FPLC system för automatiserade reningar.
  • Enheterna är kompatibla med de vanligaste protein A-reningsbuffertarna och kan regenereras för flera reningscykler, vilket säkerställer hög kostnadseffektivitet.
  • Kraftigt minskade cykeltider
  • Uppnå högre avkastning på kortare tid
  • Rena utrustningsfritt eller med en FPLC system
  • Specifikationer:
    • Ligand: Protein A
    • Referensprotein: Humant polyklonalt IgG
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 2.1 mL
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Luftsprutfilter
För användning med (utrustning) spruta
Material Polyester
Material (membran) Cellulosa
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) mAb-rening
Material för hölje Polypropylene
Inloppsstil Luer Female
Typ av membran Affinitet
Outlet stil Luer Male
Kvantitet 4Pack
Typ Membranadsorberare
Volym (metrisk) 2 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • SARTOBIND PROTEIN A
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Nitrocellulose