Läs mer
Sartorius Sartolab™ Förvaringsflaska av polystyren för engångsbruk
Handla allt Sartorius Produkter
Provvolym:
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Flaskorna kan användas med alla Sartolab™ RF ∣ BT vakuumfiltreringsenheter med 45 mm halsstorlek
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Sartolab |
| Material | Polystyren |
| Material (membran) | Polystyren |
| Provvolym | 150 mL |
| Sterilitet | Sterila |