Läs mer
Sartorius arium™ Väska för arium Bagtank
Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
50 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
arium™ väskan är gjord av S71 film och används i arium™ bagtanks. Till skillnad från andra typiska vattentankar, den arium™ påse skyddar användarna, genom att rengöringsprocesser med farliga kemikalier undviks.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| För användning med (utrustning) | Arium Bagtank System |
| Typ | Väska |
| Material | S71 film |
| Bredd (metrisk) | 25.4 cm |
| Höjd (metrisk) | 43 cm |
| Djup (metriskt) | 58.7 cm |