Läs mer
Sartorius Kit för bestämning av balansdensitet
Handla allt Sartorius Produkter
För användning med (utrustning):
CPA-saldo
Cubis Balans
Förläng ED, LA, LP Precision Balance
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktlinje:
Cubis jag
Beskrivning
Alla kit inkluderar
- 2 bägare (7 mm och 55 mm dia.)
- Barram
- Termometer med hållarklämma
- Glas rasar
- Sil för nedsänkning av prover (pannhängare)
- Provhållare (pannhängare)
- Metallplattform
- Packning för ME-modeller
- Kompensationsskiva för ME235S/P, ME254S modeller
- 3 adaptrar
- Adapter för LA/LP-modeller med analytiskt dragskydd
- Adaptrar för LA/LP-modeller: 1 med och 1 utan analytiskt dragskydd
- Kompenserande skiva för LA/LP2300D-modeller
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | CPA-saldo |
| För användning med (applikation) | Bestämma densiteten av fasta ämnen och vätskor |
| Inkluderar | 2 bägare (7 mm och 55 mm dia.), stångram, termom |
| Typ | Densitetsbestämningssats |