Läs mer
Sartorius Midi Plus™ Pipetteringskontroll
Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
1 till 100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Universal AC-adapter (Euro, USA/Japan, Storbritannien och Kina pluggar), hydrofobt autoklaverbart filter
Den lätta sladdlösa pipetteringskontrollen tillåter aspiration från flaskor och rör utan arm- och handhöjningar som krävs med serologiska eller volumetriska pipetter. Den passar alla vanliga pipetter av glas eller plast, men kan också användas med 5 ml och 10 ml engångsspetsar. Hastigheten kan finjusteras genom att använda olika fingertryck på manöverknapparna.
- Ergonomisk design
- Lättvikt
- Elektronisk
- Sladdlös
- Exakt fingertoppskontroll av variabla hastighetsområden
- Hydrofobt autoklaverbart filter: förhindrar överaspiration
- Linjär hastighetskontroll
- Varning för lågt batteri
- Steglös hastighetskontroll: Tillåter att aspirations- och dispenseringshastigheten kan justeras enkelt och exakt för att passa antingen stora eller små volymer pipetter
- Autoklaverbar pipettadapterset
Certifikat
CE-märkning
Garanti
2 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Batterityp | NiMH, set om 3 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Utmatningshastighet | ∼10 ml/sek. |
| För användning med | Pipetter |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 1 till 100 ml |
| För användning med (utrustning) | Pipetter av glas/plast, pasteurpipetter |
| Inkluderar | Universal AC-adapter (Euro, USA/Japan, Storbritannien och Kina pluggar), hydrofobt autoklaverbart filter |
| Uppladdningstid | Cirka 3 timmar |
| Vikt (metrisk) | 212 g |