Läs mer
Sartorius Quintix™ Semi-mikrovågar
Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
40 g, 60 g
Modell:
Quintix 125D
Quintix 65
Läsbarhet:
Repeterbarhet:
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Erbjuder fyra olika vägningsområden för att uppfylla behoven på de flesta 5-siffriga vägningsapplikationer
- Har avancerad mekanisk och elektronisk vägningsteknik
- isoCAL: automatisk intern justering kan programmeras med definierade intervall eller förändringar i omgivningstemperaturen
- SQmin: minsta provreferens kan programmeras och visas på vågen dagligen.
- Överbelastningsskydd
- Anslut balansen till en dator med hjälp av en USB och överföringsresultat omedelbart
- Vägningsresultat kan skrivas ut inom några sekunder i enlighet med GLP/GMP
- Mindre footprint och kontrolldisplay på framsidan med integrerat kylsystem
- Effektivt och enkelt för dragskåp och bänkskivor
- Avtagbar panna i rostfritt stål
- Enkelt block, monolitisk viktcell för optimal prestanda och repeterbarhet
- Enkel pekskärm för enkel navigering (utan manual)
- Avtagbara, rullande glasdörrar och komplett dragkammare
- Formad bottenplatta tillhandahåller spillskydd och kan enkelt tas bort och rengöras
- Högkapacitetsspecifikationer för att rymma stora bägare och tarabehållare
Specifikationer:
- Känslighetsdrift mellan 10°C till 30°C:± 1 ppm/K
- isoCAL Temperaturändring: 1,5k
- isoCAL Tidsintervall: 4 timmar
- Skärmens uppdateringshastighet: 0,2 mm, 0,4 mm
- Diameter för vågskål: 80 (90 valfritt)
- Vägningskammarens höjd: 218 mm
- Mått (D x B x H): 37,6 x 21,4 x 31,6 cm (14,8 x 8,4 x 12,4 tum)
- Nettovikt: ca. 7,8 kg
Modell 125D Quintix Semi-mikrobalans:
- Vägningskapacitet: 40g, 60g, 120g
- Läsbarhet: 0,01 mg, 0,01 mg, 0,1 mg
- Repeterbarhet: 0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
- Linjäritet: 0,1 mg, 0,1 mg, 0,2 mg
- Stabiliseringstid: 6, 6, 2 sek
Modell 65 Quintix Semi-mikrobalans:
- Viktkapacitet: 40g, 60g
- Läsbarhet: 0,01 mg, 0,01 mg
- Repeterbarhet: 0,02 mg, 0,04 mg
- Linjäritet: 0,1 mg, 0,1 mg
- Stabiliseringstid: 6, 6 sek
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | isoCAl (automatisk intern justering) |
| Kapacitet | 40 g, 60 g |
| Visningstyp | Pekskärm |
| Läsbarhet | 0.01 mg |
| Formatera | Semi-mikro |
| Linjäritet | 0.1 mg |
| Modell | Quintix 65 |
| Repeterbarhet | 0.02 mg, 0.04 mg |
| Stabiliseringstid | 6/6 sek. |
| Typ | Semi mikrovåg |
| Visa mer |