Learn More
Sartorius Ersättningsdel för polykarbonatfiltreringshållare
Shop All Sartorius Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Typ:
Filterstöd
Filtersystemstoppare
Mottagarflaska
Plugg
Silikon O-ring
Slangnippel
Översta delen
Kvantitet:
1 st
10-pack
2-pack
3-pack
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Varje
Description
- Tillbehör av polykarbonat
- För användning med Microsart™ Fördelare 16510, 16511
Specifications
Specifications
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Filterhållare |
| Material | Polykarbonat |
| Material (membran) | PES |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 3-pack |
| Typ | Silikon O-ring |
| Höjd (engelska) | 0,08 tum. |
| Höjd (metrisk) | 2 mm |
| Diameter (metrisk) | 14 mm |