Läs mer
Sartorius Sterisart™ NF Sterilitetstestsystem
BIOPHARMA
Produktkod. 11760965 Handla allt Sartorius Produkter
Steriliseringsmetod:
EtO
Gammastrålning
Provsammansättning:
Liquids
Lättupplösta pulver
Vätskor
Inkluderar:
Lång nål och skyddsplatta, steril avluftningsnål och med avdelad anslutning för steril provtagning från Sterisart behållare under inkubation
Long dual-needle spike, sterile vented
Sterisart NF gamma Septum med adapter för förfyllda sprutor och dualneedle metallspets, sterilventilerad och med en delad anslutning för steril provtagning från Sterisart behållare under inkubation
Sterisart NF gamma Septum med kort metallspets med dubbla nålar, steril ventilerad och med delad anslutning för steril provtagning från behållare under inkubation
Sterisart NF gamma Septum med två metallspetsar med dubbla nålar av olika längd, den ena är sterilventilerad, och med en delad anslutning för steril provtagning från Sterisart┬«-behållare under inkubation
Sterisart NF gamma med Luer Lock honkontakt
Sterisart NF gamma med adapter för förfyllda sprutor och metallspets med dubbla nålar, sprutor med och utan nålsterilventilerad
Sterisart NF gamma med kort metallspets med dubbla nålar, sterilt ventilerad
Sterisart NF gamma med lång metallspets med dubbla nålar, sterilt ventilerat
Sterisart NF gamma med lång metallspets med dubbla nålar, sterilventilerad och med partitionerad anslutning för steril provtagning från Sterisart behållare under inkubation
Sterisart NF gamma med lång nål (sidoöppning, med spetsig spets, ej kärnor), skyddsplatta, steril avluftningsnål
Sterisart NF gamma med lång nål och skyddsplatta, steril avluftningsnål
Sterisart NF gamma med luer eller Luer Lock-kontakt, lång nål och steril ventileringsnål
Sterisart NF gamma med två metallspikar med dubbla nålar av olika längd, varav den ena är sterilventilerad
Sterisart NF gammarörsystem med två metallspikar med dubbla nålar av olika längd
Samplingsalternativ:
Ingen Septum
No Septum
Septum
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11760965
Brand: Sartorius 16469GSD
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillhandahåller sterilitetstestning av helt slutna system av läkemedel, öppna behållare, slutna behållare, förfyllda sprutor, pulver och medicinsk utrustning. Sartorius Sterisart™ NF Sterility Testing System är optimalt för användning med isolatorer.
Internationella farmakopéer kräver fullständig sterilitet av farmaceutiska produkter som injiceras i blodomloppet eller som på annat sätt kommer in i kroppen under hudytan. Som tillverkare av sådana produkter är du skyldig att tillhandahålla bevis på sterilitet för den slutliga produktsatsen. Sterisart™ NF är ett helt slutet system för sterilitetstestning av farmaceutiska produkter. Den är baserad på membranfiltermetoden, men den eliminerar proceduren för att manipulera filtren. Genom detta elimineras den största risken för en sekundär kontaminering och falskt positiva resultat. En peristaltisk pump överför provet till filtreringsenheterna och efter sköljning fylls filtreringsenheterna med media och används för inkubation av filtren utan någon kontakt med omgivningen.
  • pålitlig Sartochem™ membran
  • hög retention av mikrober
  • låg adsorption
  • hög mekanisk stabilitet
  • förinstallerade färgkodade rörklämmor
  • lättlästa graderade betyg
  • användarvänlig (flera praktiska adaptrar tillgängliga)
  • identifiering av produkt-/partinummer
  • gasogenomtränglig förpackning för skydd mot steriliseringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 120 mL
För användning med (applikation) Sterilitetstestning
För användning med (utrustning) Sprutor
Modell Sterisart Förbrukningsmaterial
Temperatur (engelska) 122 °F
Temperatur (metrisk) 50 °C
Filtreringsområde 15.7 cm
Inkluderar Sterisart NF gamma Septum med adapter för förfyllda sprutor och dualneedle metallspets, sterilventilerad och med en delad anslutning för steril provtagning från Sterisart behållare under inkubation
Porstorlek 0,45μ m
Driftstryck 3 bar vid 20 °C
Provtyp Förfyllda sprutor
Provsammansättning Vätskor
Samplingsalternativ Septum
Steriliseringsmetod Gammastrålning
Sterilitet Sterila